missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSG1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18660584 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18660584 50 μg 50 Mikroliter
18604362 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18660584 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP29703750ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PSG1 Polyclonal antibody specifically detects PSG1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PSG1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias B1G1CD66 antigen-like family member F, CD66f, CD66f antigen, DHFRP2, Fetal liver non-specific cross-reactive antigen 1/2, FLJ90598, FLJ90654, FL-NCA-1/2, PBG1, pregnancy specific beta-1-glycoprotein 1, pregnancy-specific B-1 glycoprotein, Pregnancy-specific beta-1 glycoprotein C/D, pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 1, Pregnancy-specific glycoprotein 1, PS-beta-C/D, PS-beta-G-1, PSBG-1, PSBG1SP1, PSGGAPSG95, PSGIIA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human PSG1 (Accession#: NP_001171754.1; Met1-Pro419)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet CD Markers, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5669
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.