missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PSG9 Polyclonal Antibody
Beschreibung
Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Human (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
The human pregnancy-specific glycoproteins (PSGs) are a group of molecules that are mainly produced by the placental syncytiotrophoblasts during pregnancy. PSGs comprise a subgroup of the carcinoembryonic antigen (CEA) family, which belongs to the immunoglobulin superfamily. For additional general information about the PSG gene family, see PSG1 (MIM 176390).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PSG9 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.65 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7 |
| Gen | PSG9 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q00887 |
| Gen-Alias | pregnancy specific beta-1-glycoprotein 11; pregnancy specific beta-1-glycoprotein 9; pregnancy-specific beta-1 glycoprotein B; Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 11; pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 11 C-R domain; pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 9; Pregnancy-specific glycoprotein 7; PS34; PS-beta-B; PS-beta-G-11; PS-beta-G-9; PSBG-11; PSBG-9; PSG11; PSG7; PSG9; PSGII |
| Gensymbole | PSG9 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?