Learn More
Erlab PSM - Solis Essential 1200
Artikelnummer. 17829200 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
17829200 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17829200 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NORHOT19822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9985.00 €
    9292.00 € / 1 Stück
    Sparen 693.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein kompakter mikrobiologischer Sicherheitsschrank, der optimalen Schutz für den Bediener, effiziente Kontaminationskontrolle und ergonomische Bedienbarkeit gewährleistet.
  • Modell: Sicherheitswerkbank für biologische Zwecke, Solis Essential 1200
  • Filtersystem: Doppelte Filtration mit Partikelfiltern (HEPA/ULPA) und Molekularfiltern (Aktivkohle) für maximale Sicherheit
  • Schutz: Bedienerschutz gemäß NF EN ISO 12469:2000; Produktschutzklasse ISO 5 gemäß NF EN ISO 14644-1:2015; HEPA H14 Filter – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Luftdurchsatz: 1000 m³ /H
  • Abmessungen: 1520 x 780 x 1421 mm
  • Spannung/Frequenz: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Leistungsaufnahme: 85 / 170 W
  • Aufbau: Seiten und Frontscheibe aus Verbundglas; Arbeitsbereich aus gebürstetem Edelstahl 304L
  • Arbeitsfläche: Segmentiert für effizienten Arbeitsablauf
  • Anemometer zur Luftstromüberwachung
  • Touchscreen-Schnittstelle (TSI)
  • Integrierte Webcam zur Überwachung und Dokumentation
  • Sprachsteuerungssystem (VCS)
  • Steckdosen: 2 Steckdosen mit Schutzabdeckungen
  • UV-Dekontaminationssystem (Ultraviolett)
  • Ergonomische Armlehne für mehr Bedienkomfort
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Modell Solis Essentiel 1200
Geräuschpegel 55 dBA
Steckdosen 2
Leistungsaufnahme 270 W