Learn More
Erlab PSM - Solis Essential 900
Artikelnummer. 17839200 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
17839200 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17839200 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NORHOT19836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9070.00 €
    8441.00 € / 1 Stück
    Sparen 629.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochentwickelter mikrobiologischer Sicherheitsarbeitsplatz, der die Sicherheit des Bedieners, die Kontaminationskontrolle und die ergonomische Leistung in Laborumgebungen gewährleistet.
  • Modell: Sicherheitswerkbank für biologische Zwecke, Solis Essential 900
  • Filtersystem: Doppelte Filtration mit Partikelfiltern (HEPA/ULPA) und Molekularfiltern (Aktivkohle) gewährleistet einen sauberen, laminaren Luftstrom und eine effektive Schadstoffrückhaltung.
  • Schutz: Bedienerschutz gemäß NF EN ISO 12469:2000; Produktschutzklasse ISO 5 gemäß NF EN ISO 14644-1:2015; HEPA H14-Filter – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Abmessungen: 1215 x 780 x 1421 mm – kompakter und dennoch effizienter Arbeitsbereich
  • Luftdurchsatz: 770 m³ /h Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen laminaren Luftzirkulation
  • Spannung/Frequenz: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Stromverbrauch: 80 / 160 W für energieeffiziente Leistung
  • Konstruktion: Seitenwände und Frontscheibe aus Verbundglas mit Griffkammer aus gebürstetem Edelstahl 304L für Langlebigkeit und einfache Reinigung
  • Arbeitsfläche: Segmentiertes Design für ergonomisches Arbeiten und Wartung
  • Anemometer: Integriert für präzise Luftstromüberwachung
  • Touchscreen-Oberfläche (TSI) für intuitive Steuerung und Bedienung
  • Integrierte Webcam zur Überwachung und Dokumentation
  • Sprachsteuerungssystem (VCS) für freihändige Bedienung
  • Steckdosen: 2 Steckdosen mit Schutzabdeckungen gewährleisten die Sicherheit des Benutzers
  • UV-Dekontaminationssystem (Ultraviolett) zur Aufrechterhaltung steriler Bedingungen
  • Ergonomische Armlehne für erhöhten Bedienkomfort bei längerer Nutzung
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Modell Solis Essentiel 900
Geräuschpegel 55 dBA
Steckdosen 2
Leistungsaufnahme 270 W