Learn More
Erlab PSM - Solis Essentiel 1800
Artikelnummer. 17870044 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
17870044 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17870044 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NORHOT19837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14620.00 €
    13612.00 € / 1 Stück
    Sparen 1008.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochmoderne mikrobiologische Sicherheitswerkbank, die Bedienersicherheit, Kontaminationskontrolle und ergonomische Effizienz in Laborumgebungen gewährleistet.
  • Modell: Sicherheitswerkbank für biologische Sicherheit, Solis Essentiel 1800
  • Filtersystem: Doppelte Filtration durch Kombination von Partikelfiltern (HEPA/ULPA) und Molekularfiltern (Aktivkohle) für optimale Luftreinheit und Schadstoffrückhaltung
  • Schutz: Bedienerschutz gemäß NF EN ISO 12469:2000; Produktschutzklasse ISO 5 gemäß NF EN ISO 14644-1:2015; HEPA H14 Filter – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Abmessungen: 2130 x 780 x 1421 mm für einen geräumigen und effizienten Arbeitsbereich
  • Luftdurchsatz: 1480 m³ /h Gewährleistung einer gleichmäßigen laminaren Luftströmung und Einschließung
  • Spannung/Frequenz: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Stromverbrauch: 110 / 310 W für energieeffiziente Leistung
  • Struktur: Seitenwände und Frontscheibe aus Verbundglas mit Griffkammer aus gebürstetem Edelstahl 304L für Langlebigkeit
  • Arbeitsfläche: Segmentiert für einfache Wartung und optimierten Arbeitsablauf
  • Anemometer: Integriert für die Echtzeit-Luftstromüberwachung
  • Touchscreen-Schnittstelle (TSI) für nahtlose Bedienung
  • Integrierte Webcam für Fernbeobachtung und Dokumentation
  • Sprachsteuerungssystem (VCS) für freihändige Bedienung
  • Steckdosen: 2 Steckdosen mit Schutzabdeckungen für Komfort und Sicherheit
  • UV-Dekontaminationssystem (Ultraviolett) für sterile Bedingungen
  • Ergonomische Armlehne für erhöhten Benutzerkomfort während des Betriebs
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Modell Solis Essentiel 1800
Geräuschpegel 55 dBA
Steckdosen 2
Leistungsaufnahme 270 W