Learn More
Erlab PSM - Solis Premium 1200
Artikelnummer. 18801514 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
18801514 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18801514 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NORHOT19856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11620.00 €
    10818.00 € / 1 Stück
    Sparen 802.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochentwickelter mikrobiologischer Sicherheitsarbeitsplatz, der die Sicherheit des Bedieners, die Kontaminationskontrolle und die ergonomische Leistung in Laborumgebungen gewährleistet.
  • Modell: BSC (Biologischer Sicherheitsschrank) Solis Premium 1200
  • Filtersystem: Doppelte Filtration durch Kombination von Partikelfiltern (HEPA/ULPA) und Molekularfiltern (Aktivkohle) für verbesserte Luftreinheit und Rückhalteeffizienz
  • Schutz: Bedienerschutz gemäß NF EN ISO 12469:2000; Produktschutzklasse ISO 5 gemäß NF EN ISO 14644-1:2015; HEPA H14 Filter – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Abmessungen: 1520 x 780 x 1421 mm, die ausreichend Arbeitsfläche für Laborarbeiten bieten.
  • Luftdurchsatz: 1000 m³ /h Gewährleistung einer stabilen und sauberen laminaren Luftströmung
  • Spannung/Frequenz: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Stromverbrauch: 85 / 170 W für energieeffiziente Leistung
  • Konstruktion: Seitenwände und Frontscheibe aus Verbundglas mit Handhabungskammer aus gebürstetem Edelstahl 304L für Langlebigkeit und Hygiene
  • Arbeitsfläche: Segmentiertes Design für einfache Wartung und effizienten Arbeitsablauf
  • Anemometer: Integriert für präzise Luftstromüberwachung
  • Touchscreen-Oberfläche (TSI) für intuitive und benutzerfreundliche Steuerung
  • Integrierte Kamera zur Überwachung und Dokumentation
  • Sprachsteuerungssystem (VCS) für komfortable Freisprechbedienung
  • Steckdosen: 2 Steckdosen mit Schutzabdeckungen für Sicherheit und Zugänglichkeit
  • UV-Dekontaminationssystem (Ultraviolett) zur Gewährleistung steriler Arbeitsbedingungen
  • Ergonomische Armlehne für optimalen Bedienkomfort bei längerer Nutzung
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Modell Solis Premium 1200
Geräuschpegel 55 dBA
Steckdosen 2
Leistungsaufnahme 270 W