missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMA/FOLH1/NAALADase I Antibody (CL9089) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30307625 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30307625 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30307625

Marke: Novus Biologicals NBP288924UV

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PSMA/FOLH1/NAALADase I Monoclonal antibody specifically detects PSMA/FOLH1/NAALADase I in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PSMA/FOLH1/NAALADase I
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL9089
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Cell growth-inhibiting gene 27 protein, cell growth-inhibiting protein 27, EC 3.4.17.21, folate hydrolase (prostate-specific membrane antigen) 1, Folate hydrolase 1, FOLHNAALADase I, Folylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase, GCP2, GCPIImGCP, glutamate carboxylase II, glutamate carboxypeptidase 2, Glutamate carboxypeptidase II, Membrane glutamate carboxypeptidase, NAALAD1N-acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase I, NAALAdase, N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase 1, prostate specific membrane antigen variant F, Prostate-specific membrane antigen, PSMAFGCP, PSMPteroylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q04609, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Prostate Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2346
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.