Learn More
Psoralen,97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442889 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15442889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60042.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.48 €
    218.65 € / 100 Milligramm
    Sparen 60.83 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Interkaliert in DNA; photochemisches Reagenz zur Untersuchung der Nukleinsäurestruktur
Intercalates into DNA; photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66-97-7
Summenformel C11H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 186.17
MDL-Nummer MFCD00010520
InChI-Schlüssel ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7h-furo 3,2-g Chromen-7-on, Psoralen, 7h-furo 3,2-g 1 Benzopyran-7-on, Psorlin-p, furo 3,2-g Chromen-7-on, 7h-furo 3,2-g 1 benzopyran-7-one, psorline-p, 6,7-furanocoumarin, furo 3,2-g chromen-7-one, furo 3,2-g coumarin
PubChem CID 6199
ChEBI CHEBI:27616
IUPAC-Name 7H-Furo[3,2-g]chromen-7-on
SMILES O=C1OC2=CC3=C(C=CO3)C=C2C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Psoralen
Schmelzpunkt 163 °C bis 164 °C
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Beilstein 152784
Merck Index 14,7928
Formelmasse 186.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Product Identifier
  • Psoralen
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one