Learn More
Psoralen, Mikromol™
Artikelnummer. 30049467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049467 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049467 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3915.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Psoralen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Psoralen
CAS 66-97-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Psoralen
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H6 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Furocoumarin (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(6-hydroxy-5-benzofuranyl)-, Δ-lactone, 6,7-Furanocoumarin, Ficusin, Furo[2',3':7,6]coumarin, Furo[4',5':6,7]coumarin, NSC 404562, Prosuler, Psoralen, Psoralene
InChI-Formel InChI=1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
SMILES O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
IUPAC-Name Furo[3,2-g]chromen-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 186.16
Menge 250 mg
Formelmasse 186,0317 g/mol