missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSPC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16836434 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16836434 20 μL 20 Mikroliter
16826434 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16836434 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 167141AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a nucleolar protein that localizes to punctate subnuclear structures that occur close to splicing speckles, known as paraspeckles. These paraspeckles are composed of RNA-protein structures that include a non-coding RNA, NEAT1/Men epsilon/beta, and the Drosophila Behavior Human Splicing family of proteins, which include the product of this gene and the P54NRB/NONO and PSF/SFPQ proteins. Paraspeckles may function in the control of gene expression via an RNA nuclear retention mechanism. The protein encoded by this gene is found in paraspeckles in transcriptionally active cells, but it localizes to unique cap structures at the nucleolar periphery when RNA polymerase II transcription is inhibited, or during telophase. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. A related pseudogene, which is also located on chromosome 13, has been identified.

Spezifikation

Antigen PSPC1
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.79 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen PSPC1
Gen-Zugriffsnummer Q4KLH4, Q8R326, Q8WXF1
Gen-Alias paraspeckle component 1, Paraspeckle protein 1, PSP1, PSPC1
Gensymbole PSPC1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PSPC1 Fusion Protein Ag10136
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 305910, 55269, 66645
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.