Learn More
BINDER™ PT 100 Temperatursensor
Shop All BINDER Products
Click to view available options
Material:
Kunststoff
Unit Size:
1 Stück
Description
- Flexibel
- Zusätzlicher Sensor
Specifications
Specifications
| Beschreibung | PT 100 Temperatursensor – zusätzlicher flexibler Pt 100, innen, zur Anzeige der Temperatur auf dem Display des Geräts |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern FED 56, FED 115, FED 260, FED 720 |
| Material | Kunststoff |
| Typ | Temperatursensor |