Learn More
IKA™ PT 1000.70 Edelstahlmessfühler, glasummantelt, für RCT basic 3380000
Artikelnummer. 10024053 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10024053 7 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10024053 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003736000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 €
    186.00 € / 1 Stück
    Sparen 57.00 €
    23% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 7 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 3589W/6097C
Modell PT 1000,70
Temperatur (metrisch) -10°bis +400 °C
Typ Temperatursensor