Learn More
Hamilton PT1000 Sondenstütze
Artikelnummer. 31257792
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
31257792 Edelstahl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31257792 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 10176378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 €
    216.99 € / 1 Stück
    Sparen 26.01 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine stabile und sichere Plattform für die PT1000-Temperaturprobe bei Verwendung mit einem magnetischen Heizer. Gewährleistet eine zuverlässige Positionierung während der Labortemperaturmessung.
  • Verstellbarer PT1000-Temperatursondenstütz
  • Wird sicher am MagHeat-Magnetrührer befestigt
  • Bleibt die Temperatursonde während des Betriebs stabil
Spezifikation
Typ Temperaturfühler
Gewährleistung Keine
Material Edelstahl