Learn More
Velp Scientifica™ Pt1000-Temperaturfühler
Artikelnummer. 17847534 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
50°C bis 310°C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
17847534 50°C bis 310°C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17847534 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. A00000458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.14 €
    96.50 € / 1 Stück
    Sparen 6.64 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pt1000-Temperatursensor zur präzisen Thermoregulierung des Mediums.
  • Temperatursensoren ermöglichen eine präzise Thermoregulation des Mediums
  • Ideal zum Erhitzen von Magnetrührern
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 50°C bis 310°C
Typ Temperaturfühler
Material Edelstahl