missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PTCH2 Monoclonal Antibody (403438)

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA561382
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Mutations of the human Patched tumor suppressor gene (PTCH) have been identified in individuals with the nevoid basal cell carcinoma syndrome (NBCCS) as well as in sporadic basal cell carcinomas and medulloblastomas. PTCH2 has a frameshift mutation resulting in a truncated PTCH2 protein.
Spezifikation
| PTCH2 | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| Q9Y6C5 | |
| PTCH2 | |
| E. coli-derived recombinant human Patched 2/PTCH2, Glu79-Glu392. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 403438 | |
| Unconjugated | |
| PTCH2 | |
| patched 2; patched homolog 1; patched homolog 2; protein patched homolog 2; PTC2; Ptch1; PTCH2; RP11-269F19.8; UNQ560/PRO1121/PRO57079 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 8643 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur