Learn More
Invitrogen™ PTCH2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30534388
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Conditionnement:
100 Mikrogramm
Code produit. Menge unitSize
30534388 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30534388
Marque: Invitrogen™ PA5148799
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Goat Polyclonal Antibody
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Mutations of the human Patched tumor suppressor gene (PTCH) have been identified in individuals with the nevoid basal cell carcinoma syndrome (NBCCS) as well as in sporadic basal cell carcinomas and medulloblastomas. PTCH2 has a frameshift mutation resulting in a truncated PTCH2 protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen PTCH2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen PTCH2
Gen-Zugriffsnummer Q9Y6C5
Gen-Alias patched 2; patched homolog 1; patched homolog 2; protein patched homolog 2; PTC2; Ptch1; PTCH2; RP11-269F19.8; UNQ560/PRO1121/PRO57079
Gensymbole PTCH2
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human Patched 2/PTCH2 first extracellular loop, Glu79-Glu392.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8643
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.