missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTEN Antibody (217702R), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB847RM
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PTEN Monoclonal antibody specifically detects PTEN in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, KnockDown
Spezifikation
| PTEN | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, KnockDown | |
| 217702R | |
| Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Knockout Validated | |
| BZS, EC 3.1.3.16,10q23del, EC 3.1.3.48, EC 3.1.3.67, GLM2, MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10, MMAC1MGC11227, Mutated in multiple advanced cancers 1, phosphatase and tensin homologDEC, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificityprotein phosphatase PTEN, PTEN1, TEP1MHAM | |
| E. coli-derived recombinant human PTEN, Thr2-Val403, Accession # P60484 | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Metastasis, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors | |
| 5728 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur