missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTEN Antibody (CL11722) [FITC], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21200F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PTEN Monoclonal antibody specifically detects PTEN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| PTEN | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| BZS, EC 3.1.3.16,10q23del, EC 3.1.3.48, EC 3.1.3.67, GLM2, MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10, MMAC1MGC11227, Mutated in multiple advanced cancers 1, phosphatase and tensin homologDEC, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificityprotein phosphatase PTEN, PTEN1, TEP1MHAM | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P60484, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Metastasis, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors | |
| 5728 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL11722 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur