missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTEN Antibody (CL11723) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30302319 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30302319 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30302319

Marke: Novus Biologicals NBP321201JF669

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PTEN Monoclonal antibody specifically detects PTEN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PTEN
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL11723
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BZS, EC 3.1.3.16,10q23del, EC 3.1.3.48, EC 3.1.3.67, GLM2, MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10, MMAC1MGC11227, Mutated in multiple advanced cancers 1, phosphatase and tensin homologDEC, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificityprotein phosphatase PTEN, PTEN1, TEP1MHAM
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P60484, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Metastasis, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5728
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.