missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTEN Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18609965 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18609965 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18609965 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2445380.1mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

PTEN Polyclonal antibody specifically detects PTEN in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PTEN
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 - 1.0 μg/mL, Flow Cytometry 0.5 - 1 μg/million cells in 0.1 mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunofluorescence 1 - 2 μg/mL
Zusammensetzung 10mM PBS and 0.05% BSA
Gen-Zugriffsnummer P60484
Gen-Alias BZS, EC 3.1.3.16,10q23del, EC 3.1.3.48, EC 3.1.3.67, GLM2, MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10, MMAC1MGC11227, Mutated in multiple advanced cancers 1, phosphatase and tensin homologDEC, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificityprotein phosphatase PTEN, PTEN1, TEP1MHAM
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human PTEN protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Metastasis, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5728
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.