Learn More
Invitrogen™ PTEN2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA541332
Artikelnummer. 15594772
  • 520.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: KILIDVFDGP PLYDDVKVQF FYSNLPTYYD NCSFYFWLHT SFIENNRLYL Sequence homology: Human: 100%.
TPTE encodes a putative transmembrane tyrosine phosphatase that may be involved in signal transduction pathways of the endocrine or spermatogenetic function of the testis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTEN2
Polyclonal
Unconjugated
TPTE
Cancer/testis antigen 44; CT44; Pten2; PTEN-related tyrosine phosphatase; Putative tyrosine-protein phosphatase TPTE; tensin, putative protein-tyrosine phosphatase; TPTE; Transmembrane phosphatase with tensin homology; tumor antigen BJ-HCC-5
Rabbit
Protein A
RUO
7179
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P56180
TPTE
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human TPTE.