Learn More
Masterflex™ ELEKTROVENTIL TEFLON 12 VDC 1,6MM 1,6MM
Artikelnummer. 11759759 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Teflon
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
11759759 Teflon 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11759759 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0154009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 €
    217.07 € / 1 Stück
    Sparen 105.93 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 09-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung mit hochreinen oder korrosiven Flüssigkeiten
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 70 °C
Material Teflon
Menge Je 1
Typ 2-Wege-Direkthub-Magnetventil
Spannung 12 VDC