Learn More
Masterflex™ Direktwirkendes 3-Wege-Magnetventil aus PTFE
Artikelnummer. 11700029
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
12 VDC
24 VDC
Maximaler Druck:
18 psi
30 psi
60 psi
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Maximaler Druck unitSize
11700029 12 VDC 30 psi -
11790019 24 VDC 60 psi 1 Stück
12843223 24 VDC 30 psi 1 Stück
13257499 24 VDC 18 psi 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11700029 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0154011
Verfügbar ab: 04-09-2026
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung mit hochreinen oder korrosiven Flüssigkeiten
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 70 °C
Material PTFE
Menge Je 1
Typ 3-Wege-Direkthub-Magnetventil
Spannung 12 VDC
Maximaler Druck 30 psi