Learn More
Masterflex™ Direktwirkendes 3-Wege-Magnetventil aus PTFE
Artikelnummer. 12843223 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
12 VDC
24 VDC
Maximaler Druck:
18 psi
30 psi
60 psi
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Maximaler Druck Packungsgröße
12843223 24 VDC 30 psi 1 Stück
11700029 12 VDC 30 psi -
11790019 24 VDC 60 psi 1 Stück
13257499 24 VDC 18 psi 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12843223 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0154012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00 €
    193.97 € / 1 Stück
    Sparen 79.03 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung mit hochreinen oder korrosiven Flüssigkeiten
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 70 °C
Material PTFE
Menge Je 1
Typ 3-Wege-Direkthub-Magnetventil
Spannung 24 VDC
Maximaler Druck 30 psi