Learn More
Masterflex™ Direktwirkendes 3-Wege-Magnetventil aus PTFE
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung mit hochreinen oder korrosiven Flüssigkeiten |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 70 °C |
| Material | PTFE |
| Menge | Je 1 |
| Typ | 3-Wege-Magnetventil für Direkthub |
| Spannung | 24 VDC |
| Maximaler Druck | 18 psi |