Learn More
Bohlender™ PTFE 3-Wege-Absperrhähne
Artikelnummer. 10208550
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
Durchmesser 3.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Packungsgröße
10208550 Durchmesser 3.5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10208550 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. E65406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.49 €
    129.82 € / 1 Stück
    Sparen 120.67 €
    48% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verteilung von Flüssigkeiten und Gasen und zur schnellen und einfachen Durchflusstrennung.
  • Temperaturbeständig von 0 °C bis +110 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Max. Druck von 2 bar
  • 3-Wege-Absperrhahn mit „T“-förmiger und drei Anschlüssen
  • Mit Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE zum Anschluss von Schläuchen
  • Konischer Stopfen für Absperrhahn, Anzug erhöht durch Drehen der Mutter auf der Unterseite
  • Flussrichtung markiert
  • Passend für Schläuche mit AD 8 mm
  • Innendurchmesser 3.5 mm
  • Gewinde M 18 x 2
Spezifikation
Typ 3-Wege-Sperrhahn
Stopfenöffnung Durchmesser 3.5 mm
Beschreibung Für Gewinde M 18 x 2
Material PTFE
Passt für Schlauch-Innendurchmesser Außendurchmesser 8 mm
Länge (metrisch) 74 mm
Temperatur (metrisch) 0° bis +110 °C
Zertifizierung/Konformität FDA
Connectors 3 Anschlüsse