Learn More
RETSCH Adapter aus PTFE
Artikelnummer. 10641414 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 10 Reaktionsröhrchen 0,2 ml
Für 5 Reaktionsröhrchen 1,5 und 2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10641414
Marke: RETSCH 22.008.0005