Learn More
Poulten & Graf GmbH PTFE-Adapter für FORTUNA™ -Spender mit Gewinde
Beschreibung
- Geeignet für OPTIFIX und POLYFIX Spender
- Hergestellt aus PTFE (Teflon™)
- Adapter mit Gewinde
- Kann für Säuren und alkalische Lösungen verwendet werden, die Polypropylen nicht angreifen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ersatzteile für OPTIFIX und POLYFIX Spender |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OPTIFIX und POLYFIX Spender |
| Menge | 1 |
| Gewindegröße | GL 52 |