Learn More
Poulten & Graf GmbH PTFE-Adapter für FORTUNA™ -Spender mit Gewinde
Artikelnummer. 10638982
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 25
GL 28
GL 30
GL 33
GL 36
GL 52
GL 55
GL 60
GL 65
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10638982
Marke: Poulten & Graf GmbH 101 09165
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schließen Sie einen FORTUNA™ Spender mit einem Adapter an; mit einer großen Auswahl an Gewinden lieferbar. Mit dem Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus PTFE für FORTUNA™ Spender mit Gewinde können zusätzlich zum vorhandenen Reservoir kleinere Behälter genutzt werden.
  • Geeignet für OPTIFIX und POLYFIX Spender
  • Hergestellt aus PTFE (Teflon™)
  • Adapter mit Gewinde
  • Kann für Säuren und alkalische Lösungen verwendet werden, die Polypropylen nicht angreifen
Spezifikation
Produkttyp Ersatzteile für OPTIFIX und POLYFIX Spender
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Beschreibung Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) OPTIFIX und POLYFIX Spender
Menge 1
Gewindegröße GL 65