Learn More
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Anker
Artikelnummer. 10269891 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm (EX)
650 mm
750 mm (EX)
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
80 mm
100 mm
140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Welle Durchmesser (metrisch) Ventilator Packungsgröße
10269891 500 mm 8 mm 80 mm 1 Stück
10446101 650 mm (EX) 10 mm 140 mm 1 Stück
10418791 750 mm (EX) 9.5 mm 140 mm 1 Stück
10456101 650 mm (EX) 12 mm 140 mm 1 Stück
10339880 650 mm (EX) 9.5 mm 140 mm 1 Stück
10197651 1000 mm (EX) 12 mm 140 mm 1 Stück
10085921 750 mm (EX) 10 mm 140 mm 1 Stück
10341592 750 mm (EX) 12 mm 140 mm 1 Stück
10526712 550 mm 9.5 mm 140 mm 1 Stück
10470751 650 mm 9.5 mm 140 mm 1 Stück
10646681 550 mm 9.5 mm 100 mm 1 Stück
10516712 650 mm 9.5 mm 100 mm 1 Stück
10780333 550 mm 10 mm 100 mm 1 Stück
10115590 500 mm 6 mm 80 mm 1 Stück
10496861 400 mm 8 mm 80 mm 1 Stück
10248020 400 mm 6 mm 80 mm 1 Stück
10629542 300 mm 8 mm 80 mm 1 Stück
10637501 300 mm 6 mm 80 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10269891
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Stabführungen zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei niedrigeren Drehzahlen. Die Stabrühranker aus PTFE besitzen einen Kern aus Edelstahl.
PTFE-Wellenrührer haben eine einzigartige, vollständig geformte Konstruktion mit einem Rotor, der zu einer vollständig PTFE-gekapselten Stahl-Antriebswelle geformt ist.
  • Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
  • Einfach zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 °C
  • Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
  • Zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei geringeren Geschwindigkeiten
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Ventilator 80 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal-Rührerführung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen
Länge (metrisch) 500 mm
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -200 °C bis +280 °C
Typ PTFE-Rühreranker