Beschreibung
PTFE-Wellenrührer haben eine einzigartige, vollständig geformte Konstruktion mit einem Rotor, der zu einer vollständig PTFE-gekapselten Stahl-Antriebswelle geformt ist.
- Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
- Einfach zu reinigen
- Keine Kreuzkontamination
- Bruchsicher
- Kratzfest
- Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 °C
- Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
- Zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei geringeren Geschwindigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Ventilator | 140 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 9.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal-Rührerführung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen |
| Länge (metrisch) | 750 mm (EX) |
| Menge | Je 1 |
| Temperatur (metrisch) | -200 °C bis +280 °C |
| Typ | PTFE-Stabrühranker & PTFE-Stabrührer, freies Ende |