Learn More
Kartell™ PTFE-Becher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit
- Widerstehen kontinuierlich Temperaturen bis zu 250 °C
- Widerstehen für kurze Intervalle Temperaturen bis zu 300 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 102.67 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Höhe (metrisch) | 157 mm |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 250 °C |
| Typ | Becher |
| Graduated | Nein |