Learn More
Kartell™ PTFE-Becher
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit
- Widerstehen kontinuierlich Temperaturen bis zu 250 °C
- Widerstehen für kurze Intervalle Temperaturen bis zu 300 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 80.5 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Höhe (metrisch) | 122.39 mm |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 250 °C |
| Typ | Becher |
| Graduated | Nein |