Learn More
Kartell™ PTFE-Becher
Artikelnummer. 10624242
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10624242 50 ml 1 Stück
10081081 100 ml 1 Stück
10366111 250 ml 1 Stück
10122811 500 ml 1 Stück
10081091 1000 ml 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10624242
Marke: Kartell™ 0071700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sie weisen eine ausgezeichnete chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit auf. Der Kartell™ PTFE-Becher ist ein nicht kontaminierender Becher, der gegenüber stark korrosiven Reagenzien vollständig inert ist.
  • Ausgezeichnete chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit
  • Widerstehen kontinuierlich Temperaturen bis zu 250 °C
  • Widerstehen für kurze Intervalle Temperaturen bis zu 300 °C
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 42.23 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 55.36 mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 250 °C
Typ Becher
Graduated Nein