Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Abdeckung für Bechergläser
Artikelnummer. 16226521 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Behälter mit einer Öffnung mit 90 oder 100 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 13 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 170 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 24 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 32 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 59 mm Durchmesser
Messbecher
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16226521 80 mm Messbecher 5 Stück
16266511 20 mm Behälter mit Öffnung mit 13 mm Durchmesser 10 Stück
16276511 30 mm Behälter mit Öffnung mit 24 mm Durchmesser 10 Stück
16286511 40 mm Behälter mit Öffnung mit 32 mm Durchmesser 10 Stück
16296511 50 mm Messbecher 10 Stück
16206521 65 mm Messbecher 5 Stück
16216521 75 mm Behälter mit Öffnung mit 59 mm Durchmesser 5 Stück
16236521 100 mm Messbecher 5 Stück
10676921 125 mm Behälter mit einer Öffnung mit 90 oder 100 mm Durchmesser 1 Stück
10024680 150 mm Messbecher 1 Stück
10384553 200 mm Behälter mit Öffnung mit 170 mm Durchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16226521
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Auf einem Becherglas ablegen, um Kontamination zu vermeiden. Die Becherglasabdeckung aus PTFE ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich.
  • Inert und chemisch beständig
  • Glatte innere Oberfläche
  • Hervorragende thermische Beständigkeit: verwendbar von -200 bis 280 °C
  • Isostatisch aus reinem PTFE geformt
Spezifikation
Beschreibung Temperaturbereich: -200 bis +280 °C
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Messbecher
Höhe (metrisch) 2,5 mm
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt