Learn More
PTFE-Abdeckung für Bechergläser, Uhrglas, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436175
Click to view available options
Beschreibung:
Uhrglas, für 1.00 ml-Becher
Uhrglas, für 100 ml-Becher
Uhrglas, für 2,000 ml-Becher
Uhrglas, für 250 ml-Becher
Uhrglas, für 25 ml-Becher
Uhrglas, für 5-10 ml-Becher
Uhrglas, für 500 ml-Becher
Uhrglas, für 50 ml-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15436175
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038093.KT
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung als Becherglas oder als Uhrglas
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Uhrglas, für 25 ml-Becher
Material PTFE
Typ Becher