Learn More
PTFE-Abdeckung für Bechergläser, Uhrglas, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Beschreibung:
Uhrglas, für 1.00 ml-Becher
Uhrglas, für 100 ml-Becher
Uhrglas, für 2,000 ml-Becher
Uhrglas, für 250 ml-Becher
Uhrglas, für 25 ml-Becher
Uhrglas, für 5-10 ml-Becher
Uhrglas, für 500 ml-Becher
Uhrglas, für 50 ml-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Uhrglas, für 100 ml-Becher |
| Material | PTFE |
| Typ | Becher |