Learn More
PTFE-Abdeckung für Bechergläser, Uhrglas, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-6685031
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Uhrglas, für 1.00 ml-Becher
Uhrglas, für 100 ml-Becher
Uhrglas, für 2,000 ml-Becher
Uhrglas, für 250 ml-Becher
Uhrglas, für 25 ml-Becher
Uhrglas, für 5-10 ml-Becher
Uhrglas, für 500 ml-Becher
Uhrglas, für 50 ml-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
15496175 Uhrglas, für 2,000 ml-Becher 1 Stück
15476175 Uhrglas, für 500 ml-Becher 1 Stück
15486175 Uhrglas, für 1.00 ml-Becher 1 Stück
15426175 Uhrglas, für 5-10 ml-Becher 1 Stück
15436175 Uhrglas, für 25 ml-Becher 1 Stück
15446175 Uhrglas, für 50 ml-Becher 1 Stück
15456175 Uhrglas, für 100 ml-Becher 1 Stück
15466175 Uhrglas, für 250 ml-Becher 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15496175 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038099.KT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung als Becherglas oder als Uhrglas
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Uhrglas, für 2,000 ml-Becher
Material PTFE
Typ Becher