Learn More
PTFE-Deckel für Bechergläser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411487
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100-ml-Becher
1000 ml-Becher
10 ml-Messbecher
2000-ml-Becher
250 ml-Becherglas
25 ml-Becher
500 ml-Becher
50 ml-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15411487 500 ml-Becher 1 Stück
15461477 10 ml-Messbecher 1 Stück
15471477 25 ml-Becher 1 Stück
15481477 50 ml-Becher 1 Stück
15491477 100-ml-Becher 1 Stück
15401487 250 ml-Becherglas 1 Stück
15406175 1000 ml-Becher 1 Stück
15416175 2000-ml-Becher 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15411487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038089.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Bechern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Außendurchmesser (metrisch) 80mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) 500 ml-Becher
Höhe (metrisch) 125mm