Learn More
PTFE-Deckel für Bechergläser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416175
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100-ml-Becher
1000 ml-Becher
10 ml-Messbecher
2000-ml-Becher
250 ml-Becherglas
25 ml-Becher
500 ml-Becher
50 ml-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15416175
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038091.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Bechern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 120mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) 2000-ml-Becher
Höhe (metrisch) 210mm