Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1 ml |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Höhe (metrisch) | 18 mm |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 280 °C |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Nein |
| Mehr anzeigen |