Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührwelle aus PTFE, glatte Welle für Blätter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rühren in einem Gefäß mit engem Hals |
| Höhe (metrisch) Sägeblatt | 19 mm |
| Menge | Je 1 |
| Temperatur (metrisch) | -200 °C bis +280 °C |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Typ | PTFE-Blätter für PTFE-Wellen und komplettes PTFE-Blatt mit PTFE-Welle |
| Breite (metrisch) | 76 mm |
| Gewicht (metrisch) | 8 g |
| Material | PTFE |