Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Blatt für glatte Wellen
Artikelnummer. 16255851 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
52 mm
65 mm
75 mm
90 mm
105 mm
125 mm
150 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
16255851 52 mm 10 Stück
16215861 125 mm 10 Stück
16295851 75 mm 10 Stück
16285851 65 mm 10 Stück
16205861 105 mm 10 Stück
16225861 150 mm 5 Stück
16275851 90 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16255851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.85 €
    16.52 € / 10 Stück
    Sparen 2.33 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus reinem PTFE-Material gemäß FDA-Richtlinien und USP Zulassungen der Klasse VI. Cowie Technology™ PTFE-Klingen für glatte Wellen passen auf alle Standardwellen für Klingen.
  • Hergestellt aus PTFE
  • Absolut inert und kratzfest
  • Erhältlich mit quadratischen und glattem Endformat
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührwelle aus PTFE, glatte Welle für Blätter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühren in einem Gefäß mit engem Hals
Höhe (metrisch) Sägeblatt 14 mm
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -200 °C bis +280 °C
Dicke (metrisch) 3 mm
Typ Blätter für Stabrührer
Breite (metrisch) 52 mm