Learn More
Bohlender™ PTFE-Pinzette mit stumpfer Spitze
Artikelnummer. 10513832
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10513832
Marke: Bohlender™ H91204
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Zwecke. BOLA PTFE-Pinzette mit universeller chemischer Beständigkeit.
  • Vorgefertigte Pinzette
  • PTFE-Konstruktion
  • Mit spitzen oder stumpfen Enden
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spitzenform Stumpf
Anzahl pro Packung Je
Bauweise/Design Vorgefertigte Pinzette
Material PTFE
Länge (metrisch) 150 mm
Produkttyp Pinzetten