Learn More
Cowie Technology™ Flasche mit Schraubverschluss aus PTFE
Artikelnummer. 10094360 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
10 mm
12 mm
19 mm
25 mm
32.8 mm
35 mm
49.6 mm
57 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Hals Packungsgröße
10094360 25 ml 19 mm 1 Stück
10277950 5 ml 10 mm -
10074340 10 ml 12 mm 1 Stück
10598242 50 ml 25 mm 1 Stück
10598432 100 ml 32.8 mm 1 Stück
10004370 150 ml 35 mm 1 Stück
10769182 500 ml 49.6 mm 1 Stück
10167941 1000 ml 57 mm 1 Stück
10466481 2000 ml 60 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10094360
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geprägte Handgriffe ermöglichen eine leichte Handhabung. Die Flasche mit Schraubverschluss aus PTFE ist chemisch resistent und inert.
  • Isostatisch aus reinem PTFE geformt und mit superglatter Innenbeschichtung, mit FDA-Zulassung
  • Unlöslich und nicht kontaminierend
  • Hervorragende thermische Beständigkeit: verwendbar von -200 bis 280 °C
  • Mit Handgriffen für eine einfache Handhabung
  • Versiegelt nicht für chemische Reaktionen oder Digerierungen verwenden, für Thermosterilisierungen den Deckel lösen
Specifications
Kapazität (metrisch) 25 ml
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 19 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung gefährlicher Chemikalien
Höhe (metrisch) mit Verschluss 61 mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisch) 280 °C
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +280 °C
Dicke (metrisch) 2.25 mm
Gewicht (metrisch) 46 g
Closure Included Ja
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Produkttyp Vorratsflasche