Learn More
Cowie Technology™ Flasche mit Schraubverschluss aus PTFE
Artikelnummer. p-8007742 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
10 mm
12 mm
19 mm
25 mm
32.8 mm
35 mm
49.6 mm
57 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10277950
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eingegossene Handgriffe zur einfachen Handhabung. Die PTFE-Flasche mit Schraubverschluss ist chemisch beständig und inert.
  • Isostatisch aus reinem PTFE geformt und mit superglatter Innenbeschichtung, mit FDA-Zulassung
  • Unlöslich und nicht kontaminierend
  • Hervorragende thermische Beständigkeit: verwendbar von -200 bis 280 °C
  • Mit Handgriffen für eine einfache Handhabung
  • Versiegelt nicht für chemische Reaktionen oder Digerierungen verwenden, für Thermosterilisierungen den Deckel lösen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 ml
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung gefährlicher Chemikalien
Höhe (metrisch) mit Verschluss 35 mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisch) 280 °C
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +280 °C
Dicke (metrisch) 2 mm
Gewicht (metrisch) 14 g
Zertifizierung/Konformität Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
Closure Included Ja
Graduated Nein
Produkttyp Vorratsflasche
Durchmesser (metrisch) 22 mm
Verschlusstyp Schraubkappe