Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Flaschenausgießer
Artikelnummer. 16236031 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 30
GL32
GL 38
GL45
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16236031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Fisherbrand™ PTFE-Flaschenausgießer ermöglicht das direkte Abgießen aller Flüssigkeiten aus Reagenzflaschen auf sichere und konsistente Weise.
  • Vollständig inert mit PTFE-gekapselter Viton-Flaschenhalsdichtung
  • Chemische Beständigkeit gesamt
  • Hochrein
  • Temperaturbereich: -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ PTFE-Flaschenausgießer
Material PTFE
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GL 38
Zur Verwendung mit (Geräte) Reagenzflaschen