Learn More
Cowie Technology™ Flasche mit Schraubverschluss aus PTFE
Artikelnummer. 10004370 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
10 mm
12 mm
19 mm
25 mm
32.8 mm
35 mm
49.6 mm
57 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10004370
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eingegossene Handgriffe zur einfachen Handhabung. Die PTFE-Flasche mit Schraubverschluss ist chemisch beständig und inert.
  • Isostatisch aus reinem PTFE geformt und mit superglatter Innenbeschichtung, mit FDA-Zulassung
  • Unlöslich und nicht kontaminierend
  • Hervorragende thermische Beständigkeit: verwendbar von -200 bis 280 °C
  • Mit Handgriffen für eine einfache Handhabung
  • Versiegelt nicht für chemische Reaktionen oder Digerierungen verwenden, für Thermosterilisierungen den Deckel lösen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 ml
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung gefährlicher Chemikalien
Höhe (metrisch) mit Verschluss 90 mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisch) 280 °C
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +280 °C
Dicke (metrisch) 2.75 mm
Gewicht (metrisch) 155 g
Zertifizierung/Konformität Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
Closure Included Ja
Graduated Nein
Produkttyp Vorratsflasche
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Schraubkappe