Learn More
Thermo Scientific™ PTFE-Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Höhe (metrisch):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Inert und auslaufsicher
- Elastisch und mit PTFE-Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 25 mL |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | PTFE |
| Höhe (metrisch) | 80 mm |
| Produkttyp | Dropping Bottle |
| Durchmesser (metrisch) | 33 mm |