Learn More
Thermo Scientific™ PTFE-Flaschen
Artikelnummer. 15486185
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Höhe (metrisch):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
15486185 1 l 185 mm 1 Stück
15426185 10 ml 26 mm 1 Stück
15406185 25 ml 80 mm 1 Stück
15436185 25 ml 61 mm 1 Stück
15416185 50 ml 100 mm 1 Stück
15446185 50 ml 76 mm 1 Stück
15456185 100 ml 88 mm 1 Stück
15466185 250 ml 115 mm 1 Stück
15476185 500 ml 150 mm 1 Stück
15496185 2000 ml 240 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15486185 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 038115.KT
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit aggressiven oder wertvollen Reagenzien
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Inert und auslaufsicher
  • Elastisch und mit PTFE-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 mL
Kapazität (metrisch) 1 l
Material PTFE
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Höhe (metrisch) 185 mm
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Produkttyp Reagenzflasche